Learn More
Arecaidine propargyl ester tosylate, R&D Systems™
Código de producto. 18084672
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18084672 50 mg 50 miligramos
18025222 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18084672 Proveedor Tocris Bioscience N.º de proveedor 0383/50
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
A Tocris product, part of R&D Systems. Muscarinic agonist
A potent muscarinic receptor agonist. Shows some selectivity for cardiac versus ileal M2 receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 147202-94-6
Fórmula molecular C17H21NO5S
Peso molecular (g/mol) 351.417
Clave InChI LYHWIOMAWPVTPI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo arecaidine propargyl ester tosylate, tocris-0383, 4-methylbenzenesulfonic acid; prop-2-ynyl 1-methyl-3,6-dihydro-2h-pyridine-5-carboxylate, n-methyl-1,2,5,6-tetrahydropyridine-3-carboxylic acid propargyl ester tosylate, prop-2-yn-1-yl 1-methyl-5,6-dihydro-2h-pyridine-3-carboxylate; toluenesulfonic acid
PubChem CID 6604936
Nombre IUPAC 4-methylbenzenesulfonic acid;prop-2-ynyl 1-methyl-3,6-dihydro-2H-pyridine-5-carboxylate
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O.CN1CCC=C(C1)C(=O)OCC#C
Specifikationer
Nombre del producto químico o material Arecaidine propargyl ester tosylate
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 351.42
Porcentaje de pureza >98%
Línea de productos Tocris
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.