Learn More
Velp Scientifica™ Agitador con placa calefactora cerámica digital AREC.X
Código de producto. 17244083 Tienda Velp Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
N/D
Sonda de temperatura AISI 316 Ti
Sonda de temperatura AISI 316 Ti, varilla de soporte, abrazadera
Termorregulador VTF Fuzzy Logic, varilla de soporte
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye unitSize
17244083 N/D cada uno
17264083 Sonda de temperatura AISI 316 Ti cada uno
17274083 Sonda de temperatura AISI 316 Ti, varilla de soporte, abrazadera cada uno
17284083 Termorregulador VTF Fuzzy Logic, varilla de soporte cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17244083 Proveedor Velp Scientifica™ N.º de proveedor F20500554
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
El agitador con placas calefactoras cerámicas digital Velp Scientifica AREC.X está diseñado para garantizar la precisión y ofrece un rendimiento de agitación y calentamiento de última generación, características de seguridad superiores y facilidad de uso. Excelente solución para laboratorios que requieren un control preciso de la temperatura del medio.
Excelente rendimiento
  • Garantiza la homogeneidad de la temperatura y la estabilidad desde la temperatura ambiente hasta 550°C.
  • Pantalla digital brillante y fácil de leer que muestra la temperatura real y de ajuste
  • El motor potente agita hasta 15 l de volumen (H2O) de 50 a 1500 rpm
Termorregulación precisa
  • Ideal para aplicaciones sensibles a la temperatura en química, biotecnología y farmacia
  • Termorregulación precisa del medio con sonda Pt100 (±1 °C) o VTF
  • Termorregulador digital (±0,5 °C)
  • El intervalo de termorregulación oscila entre la temperatura ambiente y los 250 °C
Seguro y resistente
  • La parte superior de cerámica y la estructura del tecnopolímero garantizan una resistencia excelente a los productos químicos
  • El mensaje de seguridad de superficie caliente aparece cuando la temperatura es superior a 50 °C.
  • Ranura dedicada para proteger los componentes electrónicos
Especificaciones
Material de la placa superior Cerámica
Tensión 230 V
Incluye N/D
Características de seguridad Mensaje de seguridad de superficie caliente
Peso con embalaje (imperial) 8.6 lb.
Peso con embalaje (métrico) 3,9 kg
Material del cuerpo Tecnopolímero
Requisitos eléctricos 800 W
Tipo de controlador Analógico
Tamaño 7 x 7 in
Temperatura (métrico) De temperatura ambiente a 550 °C
Frecuencia 50/60 Hz
Peso (imperial) 7.7 lb.
Peso (métrico) 3,5 kg
Tipo Agitador de placas calefactoras
Forma Cuadrada
Carga máx. de muestra 25 kg
tipo de tapón UE
N.º de posiciones 1
Tamaño máx. del recipiente 15 L
Intervalo de agitación De 50 a 1500 rpm
Garantía 25 meses
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 344 x 203 x 94 mm
Certificaciones/conformidad Declaración de conformidad CE; declaración de conformidad del Reino Unido; certificado BC; certificado cNEMKOus
Pantalla Digital