Descripción
Excelente rendimiento
- La tecnología de placas de calentamiento garantiza la homogeneidad de la temperatura y la estabilidad desde la temperatura ambiente a 550 °C.
- Pantalla digital brillante y fácil de leer que muestra la temperatura real y de ajuste
- El motor potente agita hasta 15 l de volumen (H2O) de 50 a 1500 rpm
Seguro y resistente
- La parte superior de la cerámica y la estructura del tecnopolímero garantizan una excelente resistencia a los productos químicos
- El mensaje de seguridad de superficie caliente aparece cuando la temperatura es superior a 50 °C.
- Ranura dedicada para proteger los componentes electrónicos
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la placa superior | Cerámica |
| Tensión | 230 V |
| Características de seguridad | Mensaje de seguridad de superficie caliente |
| Peso con embalaje (imperial) | 8.6 lb. |
| Peso con embalaje (métrico) | 3,9 kg |
| Material del cuerpo | Tecnopolímero |
| Requisitos eléctricos | 800 W |
| Tipo de controlador | Analógico |
| Tamaño | 7 x 7 in |
| Temperatura (métrico) | De temperatura ambiente a 550 °C |
| Mostrar más |