Description
TERMORREGULACIÓN PRECISA
- La tecnología avanzada de placa calefactora garantiza homogeneidad y estabilidad de la temperatura hasta 550 °C
- Termorregulación precisa del medio con sonda Pt100/Pt1000 (±1 °C) y Termorregulador Digital VTF (±0.5 °C)
- La termorregulación varía desde la temperatura ambiente hasta los 350 °C con sondas externas Pt100 y Pt1000
PODEROSA AGITACIÓN
- Motor sin escobillas que garantiza potencia y resistencia a lo largo del tiempo.
- Remueve hasta 15 L de volumen (H2O ) desde 100 hasta 1500 rpm
- SpeedServo™ La tecnología de contrarreacción mantiene la velocidad constante a medida que cambia la viscosidad.
SEGURO Y RESISTENTE
- La robusta superficie de cerámica de 7 in ofrece una resistencia excepcional a los químicos y rayones y es fácil de limpiar con un simple paño.
- Se muestra un mensaje de advertencia de 'Superficie caliente' cuando la temperatura supera los 50 °C, incluso cuando está inactivo
Specifications
Specifications
| Material de la placa superior | Cerámica |
| Tensión | 230 V |
| Tamaño | 7 x 7 in |
| Temperatura (métrico) | Temperatura ambiente hasta 550 °C |
| Tipo | Placa calefactora de agitación magnética |
| Forma | Cuadrada |
| Carga máx. de muestra | 15 L |
| tipo de tapón | UE/Reino Unido |
| N.º de posiciones | 1 |
| Tamaño máx. del recipiente | 15 L |
| Show More |