Learn More
VELP Scientifica AREC 7 Digital Agitador magnético con Calefacción con placa Cerámica
Tienda Velp ProductosDescripción
REGULACIÓN DE TEMPERATURA PRECISA
- La tecnología avanzada de la placa calefactora garantiza homogeneidad y estabilidad de la temperatura hasta 550°C
- Regulación precisa de la temperatura de la muestra mediante sonda Pt100/Pt1000 (± 1 °C) y termoregulador digital VTF (± 0,5 °C)
- Posibilidad de regular la temperatura de la muestra hasta 350°C con sondas Pt100 y Pt1000
AGITACIÓN POTENTE
- Potente motor sin escobillas que garantiza agitación constante, operaciones continuas y mínimo mantenimiento
- Agita hasta 15 L de volumen (H2O) de 100 a 1500 rpm
- La tecnología de compensación de par SpeedServo™ mantiene la velocidad constante a medida que cambia la viscosidad
SEGURO Y RESISTENTE
- La robusta placa de cerámica de 7 pulgadas ofrece una resistencia excepcional y es fácil de limpiar
- Un mensaje de advertencia 'HOT' se muestra cuando la temperatura supera los 50°C, incluso cuando el calentamiento no está activo
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la placa superior | Cerámica |
| Tensión | 230 V |
| Tamaño | 7 x 7 in |
| Temperatura (métrico) | Room temp. to 550°C |
| Tipo | Placa calefactora de agitación magnética |
| Forma | Cuadrada |
| Carga máx. de muestra | 15 L |
| tipo de tapón | UE/Reino Unido |
| N.º de posiciones | 1 |
| Tamaño máx. del recipiente | 15 L |
| Mostrar más |