Learn More
VELP Scientifica AREC 7 Agitador magnético con Calefacción con placa Cerámica
Tienda Velp Productos
Click to view available options
tipo de tapón:
UE/Reino Unido
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
CALENTAMIENTO Y AGITACIÓN POTENTE
- La tecnología avanzada de calentamiento garantiza homogeneidad y estabilidad de la temperatura hasta 550 °C
- Potente motor sin escobillas que asegura una agitación constante, operaciones continuas y un mantenimiento mínimo
- Agita hasta 15 L de volumen (H2O) de 100 a 1500 rpm
- La tecnología de compensación del par SpeedServo™ mantiene constante la velocidad a medida que cambia la viscosidad
SEGURO Y RESISTENTE
- La robusta placa de cerámica de 7 pulgadas ofrece una resistencia excepcional y es fácil de limpiar
- Un icono de advertencia se ilumina cuando la temperatura de la placa supera los 50°C, incluso cuando la función de calefacción está desactivada
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la placa superior | Cerámica |
| Tensión | 0/1 V |
| Tamaño | 7 x 7 in |
| Temperatura (métrico) | Room temp. to 550°C |
| Tipo | Placa calefactora de agitación magnética |
| Forma | Cuadrada |
| Carga máx. de muestra | 15 L |
| tipo de tapón | UE/Reino Unido |
| N.º de posiciones | 1 |
| Tamaño máx. del recipiente | 15 L |
| Mostrar más |