Learn More
VELP Scientifica Agitador de placa caliente de cerámica digital AREC 4
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30067454 Tienda Velp Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
cada uno
Incluye:
Sonda
Sonda, varilla, abrazadera
VFT
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. unitSize Incluye
30067454 cada uno -
30067449 cada uno Sonda
30067451 cada uno VFT
30067455 cada uno Sonda, varilla, abrazadera
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 30067454 Proveedor VELP Scientifica N.º de proveedor F20500671
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Potente agitador digital de placa calefactora que incorpora una placa cerámica de 4 in y garantiza una termorregulación precisa de los medios, alta seguridad y máxima fiabilidad.
  • El AREC 4 Digital ofrece un control de temperatura preciso, un rendimiento avanzado de agitación y calentamiento, características de seguridad mejoradas y facilidad de uso.
  • Su tamaño compacto lo convierte en una solución indispensable para laboratorios con espacio de trabajo limitado.
  • La tecnología avanzada de placa calefactora garantiza homogeneidad y estabilidad de la temperatura hasta 550 °C
  • Termorregulación precisa del medio con sonda Pt100/Pt1000 (±1 °C) y Termorregulador Digital VTF (±0,5 °C)
  • Rango de termorregulación desde temperatura ambiente hasta 350 °C
  • Motor sin escobillas que garantiza potencia y resistencia a lo largo del tiempo.
  • Agita hasta 5 L de volumen ( H2O ) desde 100 hasta 1500 rpm
  • SpeedServo™ La tecnología de contrarreacción mantiene la velocidad constante a medida que cambia la viscosidad.
  • La robusta superficie de cerámica de 4 in ofrece una resistencia excepcional a los químicos y rayones y es fácil de limpiar con un simple paño.
  • Se muestra un mensaje de advertencia de 'Superficie caliente' cuando la temperatura supera los 50 °C, incluso cuando está inactivo
Especificaciones
Material de la placa superior Cerámica
Tensión 230 V
Tamaño 4 x 4 in
Temperatura (métrico) Temperatura ambiente hasta 550 °C
Tipo Placa calefactora de agitación magnética
Forma Cuadrada
Carga máx. de muestra 5 L
tipo de tapón UE/Reino Unido
N.º de posiciones 1
Tamaño máx. del recipiente 5 L
Intervalo de agitación De 100 a 1500 rpm
Garantía 3 años
Pantalla Digital