Learn More
Velp Scientifica™ Agitador Magnético Con Placa Calefactora ARE 6
Código de producto. 15815231 Tienda Velp Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material de la placa superior:
Aleación de aluminio
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material de la placa superior unitSize
15815231 Aleación de aluminio cada uno
1 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 15815231 Proveedor Velp Scientifica™ N.º de proveedor F20500462
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Agitador de placa calefactora versátil con potente motor, acoplamiento magnético mejorado y excelente resistencia a productos químicos, aviso de superficie caliente e interruptor de calefacción de seguridad.
Características de seguridad avanzadas:
  • El interruptor luminoso de calefacción de seguridad evita el calentamiento accidental.
  • El icono de calor iluminado en la parte superior informa al operador cuando la temperatura de la placa superior es superior a 50°C.
  • Carcasa resistente de fundición (IP 42) para proporcionar la máxima protección a la parte interna del instrumento.
  • La velocidad de agitación aumenta suavemente para evitar riesgos de derrames.
  • La cubierta protectora de silicona opcional y a medida protege el agitador de daños por derrames.
  • El ARE 6 está diseñado para una vida útil más larga y tiene una garnatía de 3 años.
Diseñado para rendimiento y Usabilidad:
  • La placa de aleación de aluminio garantiza una transferencia óptima del calor.
  • Control preciso de la temperatura de la placa hasta 370°C.
  • Motor sin escobillas extremadamente potentecon una velociadd de agitación de 30 hasta 1700 rpm.
  • La tecnología de compensación de par SpeedServo™ mantiene las rpm constantes a medida que cambia la viscosidad.
  • El nuevo Imán Alnico proporciona un acoplamiento magnético de última generación y garantiza una agitación periférica superior.
  • Admite matraces de hasta 20 litros.
Especificaciones
Material de la placa superior Aleación de aluminio
Tensión 230 V
Descripción Agitador magnético con calefacción
Características de seguridad Alarma con placa calefactora
Material del cuerpo Tecnopolímero
Tipo de controlador Analógico
Longitud (imperial) 11 in.
Tamaño 5,3 in (Diám)
Altura (métrico) 160 mm
Temperatura (métrico) De temperatura ambiente a 370 °C
máx. (imperial) Ambient to 698°F
Altura (imperial) 4.1 in.
Frecuencia 50/60 Hz
Anchura (métrico) 280 mm
Longitud (métrico) 105 mm
Anchura (imperial) 6.3 in.
Vataje 630 W
Peso (imperial) 5,7 lb
Peso (métrico) 2,6 kg
Tipo Agitador
Forma Redondo
N.º de posiciones 1
Tamaño máx. del recipiente 20 L
Intervalo de agitación De 30 a 1700 rpm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 280 x 160 x 105 mm
Pantalla Analógico