missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ARD1A Monoclonal Antibody (06), Invitrogen™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17769593
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17769593 100 μL 100 microlitros
17749833 50 μL 50 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17769593 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA543042

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Specificity: Human ARD1

N-alpha-acetylation is one of the most common protein modifications that occurs during protein synthesis and involves the transfer of an acetyl group from acetyl-coenzyme A to the protein alpha-amino group. ARD1A, together with NATH.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ARD1A
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 06
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative
génica NAA10
N.º de referencia del gen P41227
Alias de gen 2310039H09Rik; alpha-N-acetyltransferase 1A; ARD1; ARD1 homolog A, N-acetyltransferase; Ard1a; ARD1P; DXS707; hARD1; MCOPS1; N(alpha)-acetyltransferase 10, NatA catalytic subunit; N(alpha)-acetyltransferase 10, NatA catalytic subunitNalpha acetyltransferase 10; Naa10; N-acetyltransferase ARD1 homolog; N-acetyltransferase ARD1, human homolog of; Nalpha acetyltransferase 10; N-alpha-acetyltransferase 10; N-alpha-acetyltransferase 10, NatA catalytic subunit; natA catalytic subunit Naa10; NATD; N-terminal acetyltransferase complex ARD1 subunit homolog A; OGDNS; RGD1565315; Te2
Símbolos de los genes NAA10
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Human ARD1 protein.
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8260
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.