Learn More
MedChemExpress Arctiin
Código de producto. 16434737
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16434737 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16434737 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYN0034
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-11-2026
MedChemExpress Arctiin(NSC 315527), a plant lignan that can be extracted from the Arctium lappa (burdock) seeds, is a possible environmental endocrine disruptor compounds and have been shown to influence sex hormone metabolism as well as protein synthesis, steroid biosynthesis.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecular 534.55 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
CAS 20362-31-6
Tipo de producto Natural Products
Pureza 98.89%
Solubilidad DMSO : 250 mg/mL (467.68 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 10 mg/mL (18.71 mM∣ultrasonic and warming and heat to 60°C)
Sinónimo Arctii∣ NSC 315527∣ Arctigenin-4-glucoside