Learn More
MedChemExpress Arctiin
Código de producto. 16418966
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
100 mg
Código de producto.
16418966 100 mg
1 options
Código de producto. 16418966 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYN0034
MedChemExpress Arctiin(NSC 315527), a plant lignan that can be extracted from the Arctium lappa (burdock) seeds, is a possible environmental endocrine disruptor compounds and have been shown to influence sex hormone metabolism as well as protein synthesis, steroid biosynthesis.
Specifications
Contenido y almacenamiento Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecular 534.55 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
CAS 20362-31-6
Tipo de producto Natural Products
Pureza 98.89%
Solubilidad DMSO : 250 mg/mL (467.68 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 10 mg/mL (18.71 mM∣ultrasonic and warming and heat to 60°C)
Sinónimo Arctii∣ NSC 315527∣ Arctigenin-4-glucoside