Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (-)-Arctiin |
| Cantidad | 250 mg |
| Punto de fusión | 109,0°C a 112,0°C |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 534,56 |
| Clave InChI | XOJVHLIYNSOZOO-RVDKUWPISA-N |
| SMILES | COC1=CC=C(C[C@H]2COC(=O)[C@@H]2CC2=CC=C(OC3OC(CO)C(O)C(O)C3O)C(OC)=C2)C=C1OC |
| Nombre IUPAC | (3R,4R)-4-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-3-[(3-methoxy-4-{[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}phenyl)methyl]oxolan-2-one |
| Peso molecular (g/mol) | 534.56 |