Learn More
Arctigenina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Arctigenin |
| CAS | 7770-78-7 |
| Fórmula molecular | C21 H24 O6 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2(3H)-Furanone, 4-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]dihydro-3-[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-, (3R,4R)-, 2(3H)-Furanone, 4-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]dihydro-3-[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-, (3R-trans)-, (-)-Arctigenin, (3R,4R)-4-[(3,4-Dimethoxyphenyl)methyl]dihydro-3-[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-2(3H)-furanone, Arctigenin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H24O6/c1-24-18-7-5-13(11-20(18)26-3)8-15-12-27-21(23)16(15)9-14-4-6-17(22)19(10-14)25-2/h4-7,10-11,15-16,22H,8-9,12H2,1-3H3/t15-,16+/m0/s1 |
| SMILES | COc1ccc(C[C@H]2COC(=O)[C@@H]2Cc3ccc(O)c(OC)c3)cc1OC |
| Nombre IUPAC | (3R,4R)-4-[(3,4-dimetoxifenil)metil]-3-[(4-hidroxi-3-metoxifenil)metil]oxolan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 372.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 372.1573 |