Learn More
Thermo Scientific Chemicals (-)-Arctigenina
Código de producto. 17231192 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17231192 250 mg 250 miligramos
17221192 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17231192 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 466042500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7770-78-7
Fórmula molecular C21H24O6
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-Arctigenina
Cantidad 250 mg
Punto de fusión 100,0 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 372.42
Clave InChI NQWVSMVXKMHKTF-JKSUJKDBSA-N
SMILES COC1=CC=C(C[C@H]2COC(=O)[C@@H]2CC2=CC=C(O)C(OC)=C2)C=C1OC
Nombre IUPAC (3R,4R)-4-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-3-[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]oxolan-2-one
Peso molecular (g/mol) 372.42