Learn More
MedChemExpress Arctigenin
Código de producto. 16498828
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16498828 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 16498828 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYN0035
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Arctigenin ((-)-Arctigenin), a biologically active lignan, can be used as an antitumor agent. Arctigenin exhibits potent antioxidant, anti-inflammatory and antiviral (influenza A virus) activities. Arctigenin can be used for the research of metabolic disorders, and central nervous system dysfunctions.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Powder -20°C 3 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecular 372.41 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
CAS 7770-78-7
Tipo de producto Natural Products
Pureza 98.46%
Solubilidad DMSO : ≥ 125 mg/mL (335.65 mM)
Sinónimo (-)-Arctigenin
Objetivo MMP∣Influenza Virus∣Autophagy∣Apoptosis