Learn More
MedChemExpress Arctigenin
Código de producto. 16428966
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16428966 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16428966 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYN0035
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-09-2026
MedChemExpress Arctigenin ((-)-Arctigenin), a biologically active lignan, can be used as an antitumor agent. Arctigenin exhibits potent antioxidant, anti-inflammatory and antiviral (influenza A virus) activities. Arctigenin can be used for the research of metabolic disorders, and central nervous system dysfunctions.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Powder -20°C 3 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecular 372.41 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
CAS 7770-78-7
Tipo de producto Natural Products
Pureza 98.46%
Solubilidad DMSO : ≥ 125 mg/mL (335.65 mM)
Sinónimo (-)-Arctigenin
Objetivo MMP∣Influenza Virus∣Autophagy∣Apoptosis