Learn More
Thermo Scientific™ Sistemas de transporte Arctic Express™
Código de producto. 10679633 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1.5 L
4.3 L
10 L
Capac. viales:
48 x 1,2mL; 48 x 2mL; 24 x 4mL; 16 x 5mL
480 x 1,2mL; 384 x 2mL; 288 x 4mL
9 x 1,2 o 2mL; 6 x 4mL; 3 x 5mL
966 x 1,2mL; 966 x 2mL; 483 x 4mL; 322 x 5mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Capac. viales Tamaño de la unidad
10679633 4.3 L 48 x 1,2mL; 48 x 2mL; 24 x 4mL; 16 x 5mL cada uno
15166445 10 L 966 x 1,2mL; 966 x 2mL; 483 x 4mL; 322 x 5mL cada uno
12791745 1.5 L 9 x 1,2 o 2mL; 6 x 4mL; 3 x 5mL cada uno
10083553 10 L 480 x 1,2mL; 384 x 2mL; 288 x 4mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10679633 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor CY50905
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3104.71€
    2373.09€ / paquete de 1
    Ahorro 731.62€
    23% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-02-2027
Los sistemas de transporte Thermo Scientific Arctic Express son ideales para el traslado de materiales infecciosos o muestras biológicas a temperaturas criogénicas con el grado máximo de protección y seguridad.
Los sistemas de transporte Thermo Scientific Arctic Express son ideales para el traslado de materiales infecciosos o muestras biológicas a temperaturas criogénicas con el grado máximo de protección y seguridad.
Esta gama de recipientes ofrece la máxima protección y seguridad para las muestras irreemplazables que se transportan por cualquier medio aéreo o terrestre.
Características:
  • El sistema cuenta con aprobación de las NN. UU. y la IATA para su envío a todo el mundo.
  • Material innovador que absorbe el nitrógeno líquido para evitar derrames durante el envío.
  • El tiempo de contención del nitrógeno líquido de 8, 13 y 21 días permite que las muestras se envíen con seguridad a la vez que se preserva su integridad.
  • El cartucho almacena de manera segura los materiales biológicos en el contenedor.
  • Tapa con bloqueo y compartimento interno de seguridad que garantizan la protección y el aislamiento de las muestras.
  • Los viales criogénicos revestidos con un material absorbente de fibra absorben las muestras si se produce una fuga.
  • El sistema tiene un diseño de aluminio ligero y una cómoda asa de tipo cubo. Se transporta fácilmente mediante los portadores más comunes.
Nota:
La velocidad de evaporación estática se basa en el rendimiento de contenedores nuevos, sin tapas abiertas ni cargas de producto. El rendimiento real puede variar en cada aplicación individual.
Información para pedidos:
El envío de médula ósea, válvulas cardíacas u otras muestras de gran tamaño requiere un paquete de tamaño específico para determinar la capacidad.
Incluye:
Los contenedores criogénicos reutilizables se suministran con una caja para el envío; un cartucho con los modelos Arctic Express 5 y 10
Compatible con:
  • Carro con ruedas (BioCane 20, 34, 47: AY509X9) (BioCane 73: AY509X1)
  • Thermo Scientific™ Cryosleeve™, 100/caja (AY509X21)
  • Thermo Scientific™ Cryocane™, 1,2 ml (4000211)
  • Rack cuadrado para BioCane 47; incluye cinco cajas con 40 separadores (195555)
  • Viales criogénicos, 1,2 ml, envase de 500 (AY509X13)
  • Viales criogénicos, 2,0 ml, envase de 500 (AY509X12)
  • Viales, 1 ml, envase de 500 (AY509X32)
  • Viales, 1,5 ml, envase de 500 (AY509X33)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Dewar de LN2 de llenado manual
Capacidad (métrico) 4.3 L
Incluye 1 bidón
Velocidad evaporación estática 0,2 l/d
Tiempo contención estático 21 Días
Capac. viales 48 x 1,2mL; 48 x 2mL; 24 x 4mL; 16 x 5mL
Admite Canes/Canister (8), Viales/Canales (6 x 1,2 mL), Pajitas (120)