Learn More
STEMCELL Technologies ArciTect™ Human HPRT Positive Control Kit
Código de producto. 17179301
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
1 Kit
Código de producto.
17179301 1 Kit
1 options
Código de producto. 17179301 Proveedor STEMCELL Technologies N.º de proveedor 76013
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Positive control for CRISPR-Cas9 genome editing
  • ArciTect™ Human HPRT Positive Control Kit is designed to enable optimization of  transfection protocols and act as a positive control for experiments using the ArciTect™ CRISPR-Cas9 genome editing system
  • The kit comprises ArciTect™ Human HPRT crRNA (2 nmol), ArciTect™ Human HPRT Primer Mix (2 nmol), ArciTect™ tracrRNA (5 nmol), and ArciTect™ Annealing Buffer (5X)
  • ArciTect™ Human HPRT crRNA first requires annealing to ArciTect™ tracrRNA
  • This must then be combined with an ArciTect™ Cas9 Nuclease (e.g. Catalog #76002) to form a ribonucleoprotein complex
Especificaciones
Tipo de célula Pluripotent Stem Cells
Cantidad 1 Kit