Learn More
Tocris Bioscience™ ARCC 4 negative control
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30000884
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30000884 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30000884 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 7255/5
Negative control for ARCC 4 (Cat. No. 7254)
ARCC 4 negative control is a negative control for ARCC 4 (Cat. No. 7254). Binds androgen receptors (AR) without inducing degradation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 2156588-26-8
Cantidad 5 mg
Fórmula molecular C53H56F3N7O7S2
Pureza 98%