Learn More
Sulfato de arcaína, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Arcaine sulfate |
| CAS | 14923-17-2 |
| Fórmula molecular | C6 H16 N6 . H2 O4 S |
| Cantidad | 40 mg |
| Sinónimo | 1,1'-Tetramethylenediguanidine sulfate (1:1), 1,4-Diguanidinobutane sulfate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H16N6.H2O4S/c7-5(8)11-3-1-2-4-12-6(9)10;1-5(2,3)4/h1-4H2,(H4,7,8,11)(H4,9,10,12);(H2,1,2,3,4) |
| SMILES | NC(=N)NCCCCNC(=N)N.OS(=O)(=O)O |
| Nombre IUPAC | 1-(4-carbamimidamidobutil)guanidina;ácido sulfúrico |
| Peso molecular (g/mol) | 270.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 270.111 |