Learn More
Invitrogen™ Kit de micropartículas de compensación aminorreactivas ArC™ (para su uso con kits de tinción de células muertas con fijación LIVE/DEAD™)
Descripción
El kit de microesferas de compensación aminorreactivas ArC™ es una herramienta de compensación a base de microesferas optimizada específicamente para el uso con los kits de tinción de células muertas con fijación LIVE/DEAD™.
Control listo para su uso
Elimina la molestia de usar células de tratamiento térmico como control, lo que supone un ahorro de muestras valiosas.
Permite obtener resultados uniformes y exactos
Consulte una guía de selección para todos los tintes de viabilidad con fijación para comprobar la citometría de flujo.
Control listo para su uso
A diferencia de otros métodos que requieren la preparación de muestras para realizar controles de compensación utilizando material celular, el kit de gránulos de compensación aminorreactivos ArC está listo para su uso fuera del frasco cuentagotas. El kit incluye dos tipos de microesferas de poliestireno especialmente modificadas que se han optimizado para reaccionar con el colorante aminorreactivo de los kits de tinción de células muertas con fijación LIVE/DEAD. Las microesferas reactivas ArC (componente A) se fijan a cualquier colorante aminorreactivo y proporcionan una señal positiva; las microesferas negativas ArC (componente B) no tienen reactividad y proporcionan un control de compensación negativo. Este producto listo para su uso conserva el material de muestra original para experimentos; no se utilizan muestras valiosas para la creación de controles de compensación.
Resultados uniformes y exactos
A diferencia de los controles biológicos, que pueden tener niveles de expresión variables dependiendo de la enfermedad o de su evolución, los gránulos ArC proporcionan una señal brillante y uniforme (consulte la siguiente figura). La uniformidad en el patrón de tinción de los controles de compensación es importante para conseguir el valor de compensación correcto. Si la señal varía con el material de control utilizado, el valor de compensación puede verse afectado, lo que generará resultados erróneos.
Cómo funciona
Se añade una gota de gránulos a un tubo de ensayo que contiene colorante de células muertas con fijación LIVE/DEAD. Tras la incubación con un colorante aminorreactivo, las microesferas se lavan en un tampón de tinción, se añade una gota de microesferas de control negativo (si es necesario) y las microesferas se resuspenden y se analizan mediante citometría de flujo. Los dos componentes ofrecen un gránulo positivo distinguible que es como mínimo cincuenta veces más brillante que los gránulos negativos, lo que se puede utilizar para establecer la compensación.
Otros productos de compensación
Además de los gránulos de compensación aminorreactivos ArC, el kit de gránulos de antirratón AbC™ está disponible para la captura de anticuerpos antihumano de ratón, así como el kit de gránulos antirratón/hámster AbC™ para la captura de anticuerpos de rata antirratón o hámster antirratón.
Consulte una guía de selección para todos los tintes de viabilidad con fijación para comprobar la citometría de flujo.
Control listo para su uso
A diferencia de otros métodos que requieren la preparación de muestras para realizar controles de compensación utilizando material celular, el kit de gránulos de compensación aminorreactivos ArC está listo para su uso fuera del frasco cuentagotas. El kit incluye dos tipos de microesferas de poliestireno especialmente modificadas que se han optimizado para reaccionar con el colorante aminorreactivo de los kits de tinción de células muertas con fijación LIVE/DEAD. Las microesferas reactivas ArC (componente A) se fijan a cualquier colorante aminorreactivo y proporcionan una señal positiva; las microesferas negativas ArC (componente B) no tienen reactividad y proporcionan un control de compensación negativo. Este producto listo para su uso conserva el material de muestra original para experimentos; no se utilizan muestras valiosas para la creación de controles de compensación.
Resultados uniformes y exactos
A diferencia de los controles biológicos, que pueden tener niveles de expresión variables dependiendo de la enfermedad o de su evolución, los gránulos ArC proporcionan una señal brillante y uniforme (consulte la siguiente figura). La uniformidad en el patrón de tinción de los controles de compensación es importante para conseguir el valor de compensación correcto. Si la señal varía con el material de control utilizado, el valor de compensación puede verse afectado, lo que generará resultados erróneos.
Cómo funciona
Se añade una gota de gránulos a un tubo de ensayo que contiene colorante de células muertas con fijación LIVE/DEAD. Tras la incubación con un colorante aminorreactivo, las microesferas se lavan en un tampón de tinción, se añade una gota de microesferas de control negativo (si es necesario) y las microesferas se resuspenden y se analizan mediante citometría de flujo. Los dos componentes ofrecen un gránulo positivo distinguible que es como mínimo cincuenta veces más brillante que los gránulos negativos, lo que se puede utilizar para establecer la compensación.
Otros productos de compensación
Además de los gránulos de compensación aminorreactivos ArC, el kit de gránulos de antirratón AbC™ está disponible para la captura de anticuerpos antihumano de ratón, así como el kit de gránulos antirratón/hámster AbC™ para la captura de anticuerpos de rata antirratón o hámster antirratón.
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 6 μm |
| Contenido y almacenamiento | Contiene 1 vial de gránulos aminorreactivos ArC™ y 1 vial de gránulos negativos. |
| Formato | Tubo |
| Para utilizar con (equipo) | Citómetro de flujo |
| Nº de pruebas | 20 |
| Cantidad | 1 Kit |
| Método de detección | Fluorescente |
| Intervalo de longitud de onda de excitación | cualquier láser (UV a 633/635) |
| Configuración de tinción | Superficie |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Mostrar más |