Learn More
Diclorhidrato de ARC 239, TRC
Código de producto. 30336225
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
30336225 2.5 mg 2.50 miligramo
1 options
Código de producto. 30336225 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA7665732.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material ARC 239 Dihydrochloride
CAS 55974-42-0
Fórmula molecular C24H29N3O3 • 2(HCl)
Cantidad 2.5 mg
Sinónimo 2-[2-(4-(2-Methoxyphenyl)piperazin-1-yl)ethyl]-4,4-dimethyl-1,3-(2H,4H)-isoquinolindione Dihydrochloride, 2-[2-(4-(2-Methoxyphenyl)piperazin-1-yl)ethyl]-4,4-dimethyl-1,3-(2H,4H)-isoquinolindione Dihydrochloride (9CI), 2-[2-(4-(2-Methoxyphenyl)piperazin-1-yl)ethyl]-4,4-dimethyl-1,3-(2H,4H)-isoquinolindione Hydrochloride (1:2)
Fórmula InChI InChI=1S/C24H29N3O3.2ClH/c1-24(2)19-9-5-4-8-18(19)22(28)27(23(24)29)17-14-25-12-15-26(16-13-25)20-10-6-7-11-21(20)30-3;;/h4-11H,12-17H2,1-3H3;2*1H
SMILES COC1=CC=CC=C1N2CCN(CC2)CCN3C(C4=C(C(C)(C3=O)C)C=CC=C4)=O
Nombre IUPAC 2-[2-[4-(2-metoxifenil)piperazin-1-il]etil]-4,4-dimetilisoquinolin-1,3-diona; diclorhidrato
Peso molecular (g/mol) 407.5123646
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.