Learn More
Arbutina, TRC
Código de producto. 30332708
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30332708 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30332708 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA76651010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Arbutin
CAS 497-76-7
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C12 H16 O7
Cantidad 10 g
Sinónimo Arbutin, 4-Hydroxyphenyl β-D-glucopyranoside, Arbutine, Arbutoside, Arbutyne, Hydroquinone glucose, Hydroquinone β-D-glucopyranoside, NSC 4036, Ursin, Uvasol, p-Arbutin, p-Hydroxyphenyl β-D-glucopyranoside, p-Hydroxyphenyl β-D-glucoside, β-Arbutin
Fórmula InChI InChI=1S/C12H16O7/c13-5-8-9(15)10(16)11(17)12(19-8)18-7-3-1-6(14)2-4-7/h1-4,8-17H,5H2/t8-,9-,10+,11-,12-/m1/s1
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc(O)cc2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Nombre IUPAC (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(hidroximetil)-6-(4-hidroxifenoxi)oxano-3,4,5-triol
Peso molecular (g/mol) 272.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.0896
Porcentaje de pureza >95