Learn More
Arbutina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11368086
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11368086 1 g 1 g
11378086 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11368086 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14945.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 497-76-7 | C12H16O7 | 272.25 g/mol
Arbutin, a glycosylated hydroquinone, is used in studies on melanin biosynthesis and as an inhibitor to identify, differentiate and characterize tyrosinase(s). Also used in sed as a skin-lightening agent in cosmetic products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La arbutina, una hidroquinona glicosilada, se utiliza en estudios sobre la biosíntesis de la melanina y como inhibidor para identificar, diferenciar y caracterizar la tirosinasa(s). También se utiliza en SED como agente para aclarar la piel en productos cosméticos.
Solubilidad
Soluble en agua (50 mg/ml), metanol y dimetilsulfóxido.
Notas
Higroscópico. Almacenar alejado del agua/humedad. Almacenar en fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 497-76-7
Fórmula molecular C12H16O7
Peso molecular (g/mol) 272.25
Número MDL MFCD00016915
Clave InChI BJRNKVDFDLYUGJ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo arbutin, uvasol, 4-hydroxyphenyl beta-d-glucopyranoside, ursin, beta-arbutin, arbutoside, arbutine, arbutyne, ursi, p-arbutin
PubChem CID 440936
ChEBI CHEBI:18305
Nombre IUPAC (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(hidroximetil)-6-(4-hidroxifenoxi)oxano-3,4,5-triol
SMILES OCC1OC(OC2=CC=C(O)C=C2)C(O)C(O)C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Arbutin
Punto de fusión 196°C to 200°C
Cantidad 1 g
Beilstein 89673
Sensibilidad Air sensitive; Hygroscopic
Índice Merck 14,773
Información de solubilidad Soluble in water (50mg/ml),methanol and dimethyl sulfoxide.
Rotación óptica −65° (c=2 in Water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.26
Porcentaje de pureza ≥98%