Specifications
| Nombre del producto químico o material | Arbutin |
| Punto de fusión | 195.0°C to 201.0°C |
| Pérdida por secado | 2% max. |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (HPLC) |
| Cantidad | 100 g |
| Información de solubilidad | Solubility in water: 50g/L. Other solubilities: soluble in alcohols |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 272.25 |
| Porcentaje de pureza | 98% |