Learn More
Arbutin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15365028 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15365028 5 g 5 g
15375028 25 g 25 g
15385028 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15365028 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 455640050
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 497-76-7 | C12H16O7 | 272.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 497-76-7
Fórmula molecular C12H16O7
Peso molecular (g/mol) 272.25
Número MDL MFCD00016915
Clave InChI BJRNKVDFDLYUGJ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo arbutin, uvasol, 4-hydroxyphenyl beta-d-glucopyranoside, ursin, beta-arbutin, arbutoside, arbutine, arbutyne, ursi, p-arbutin
PubChem CID 440936
ChEBI CHEBI:18305
Nombre IUPAC (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(hidroximetil)-6-(4-hidroxifenoxi)oxano-3,4,5-triol
SMILES OCC1OC(OC2=CC=C(O)C=C2)C(O)C(O)C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Arbutin
Punto de fusión 195.0°C to 201.0°C
Pérdida por secado 2% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: 50g/L. Other solubilities: soluble in alcohols
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.25
Porcentaje de pureza 98%