Learn More
MedChemExpress Arbutin
Código de producto. 16468888
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16468888 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 16468888 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYN0192
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Arbutin (β-Arbutin) is a competitive inhibitor of tyrosinase in melanocytes, with Kiapp values of 1.42 mM for monophenolase; 0.9 mM for diphenolase. Arbutin is also used as depigmenting agents. Arbutin is a natural polyphenol isolated from the bearberry plant Arctostaphylos uvaursi, possesses with anti-oxidant, anti-inflammatory and anti-tumor properties.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecular 272.25 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
CAS 497-76-7
Tipo de producto Natural Products
Pureza 98.0%
Solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (183.65 mM) ∣H2O : 33.33 mg/mL (122.42 mM∣Need ultrasonic)
Sinónimo β-Arbutin
Objetivo Tyrosinase
Cantidad 10 g