Learn More
Arbidol Sulfona, TRC
Código de producto. 30133784
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133784 100 mg 100 miligramos
30004860 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133784 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA766010100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 151455-32-2
Fórmula molecular C22H25BrN2O5S
Peso molecular (g/mol) 509.41
Sinónimo 6-Bromo-4-[(dimethylamino)methyl]-5-hydroxy-1-methyl-2-[(phenylsulfonyl)methyl]-1H-indole-3-carboxylic Acid Ethyl Ester
Nombre IUPAC etil 6-bromo-4-((dimetilamino)metil)-5-hidroxi-1-metil-2-((fenilsulfonil)metil)-1H-indol-3-carboxilato
SMILES BrC1=C(O)C(CN(C)C)=C2C(N(C)C(CS(=O)(C3=CC=CC=C3)=O)=C2C(OCC)=O)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Arbidol Sulfone
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H25BrN2O5S/c1-5-30-22(27)20-18(13-31(28,29)14-9-7-6-8-10-14)25(4)17-11-16(23)21(26)15(19(17)20)12-24(2)3/h6-11,26H,5,12-13H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 509.42