Learn More
Clorhidrato de Arbidol, TRC
Código de producto. 30137574
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137574 10 mg 10 miligramos
30012753 250 mg 250 miligramos
30009350 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137574 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA76600010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 131707-23-8
Fórmula molecular C22 H25 Br N2 O3 S . Cl H
Peso molecular (g/mol) 513.88
Sinónimo 1H-Indole-3-carboxylic acid, 6-bromo-4-[(dimethylamino)methyl]-5-hydroxy-1-methyl-2-[(phenylthio)methyl]-, ethyl ester, hydrochloride (1:1), 1H-Indole-3-carboxylic acid, 6-bromo-4-[(dimethylamino)methyl]-5-hydroxy-1-methyl-2-[(phenylthio)methyl]-, ethyl ester, monohydrochloride (9CI), Arbidol, Arbidol hydrochloride
Nombre IUPAC etil 6-bromo-4-[(dimetilamino)metilo]-5-hidroxi-1-metil-2-(fenilsulfanimetil)indol-3-carboxilato; Cloruro
SMILES Cl.CCOC(=O)c1c(CSc2ccccc2)n(C)c3cc(Br)c(O)c(CN(C)C)c13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Arbidol hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H25BrN2O3S.ClH/c1-5-28-22(27)20-18(13-29-14-9-7-6-8-10-14)25(4)17-11-16(23)21(26)15(19(17)20)12-24(2)3;/h6-11,26H,5,12-13H2,1-4H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 512.0536
Porcentaje de pureza >95%