Learn More
Honeywell™ Guantes pesados ARATHERMA NOMEX™
Descripción
- Guante sin costuras de 100 % Nomex™
- Revestimiento sin costuras
- La técnica de tejido ayuda a obtener un guante que se ajusta de forma cómoda a la mano, ofreciendo al mismo tiempo una buena movilidad
- El guante ofrece la máxima comodidad y una mayor robustez
- El forro de tejido interlock de algodón refuerza el rendimiento mecánico del guante al tiempo que absorbe el sudor
- Los guantes son ambidiestros y, por lo tanto, más rentables
- El grosor relativo del guante (calibre 13) le permite absorber los golpes, por lo que es adecuado para manipular objetos pesados
- La fibra de NOMEX™ genera muy pocas pelusas y garantiza una buena resistencia al calor, ideal para retirar placas de hasta los 250 °C
- El color blanco los hace aptos para el sector agroalimentaria, al mismo tiempo que mejora su higiene y limpieza
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Normas básicas EN 420-03 CEE, EN 388-03 sobre riesgos mecánicos, EN 407-04 sobre riesgos térmicos |
| Descripción | Calibre 13 |
| Color | Blanco |
| Hand | Ambidiestro |
| Material | Nomex, Algodón |
| Tamaño | 7 |
| Longitud (métrico) | 26,5 cm |