Learn More
Honeywell™ ARATHERMA FIT SHORT Gloves
Código de producto. 12643343
Change view
Click to view available options
:
Tamaño: 9
Código de producto.
12643343 Tamaño: 9
1 options
Código de producto. 12643343 Proveedor Honeywell™ N.º de proveedor RGT425T9
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Honeywell™ ARATHERMA FIT SHORT Gloves for handling hot and sharp parts in a dry atmosphere.
  • Knitted heavy para-aramid (Twaron™ or Kevlar™)
  • Lined with one cotton knitted glove
  • The knitting technique helps to obtain a glove that conforms snugly to the hand and good dexterity
  • The glove offers maximum comfort and added sturdiness
  • Kevlar™ glove lined with cotton is pleasant to the touch
  • The lining enhances the glove's mechanical performance while absorbing perspiration
  • The glove is ambidextrous and thus more cost-effective
  • The glove's relative thickness (gauge 7) enables it to absorb shocks, making it suitable for the handling of heavy objects
  • Good resistance to cuts and protection against thermal hazards
  • The cotton liner increase the thermal resistance
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 420-03 : EEC Basic standards, EN 388-03 : Mechanical hazards, EN 407-04 : Thermical hazards
Descripción 7 gauge
Material Para-Aramid
Tamaño 9
Material de revestimiento Algodón
Longitud (métrico) 26 cm