Learn More
Aramchol, MedChemExpress
Descripción
Aramchol (C20-FABAC) is a conjugate of cholic acid and arachidic acid that could inhibit stearoyl coenzyme A desaturase 1 (SCD1) activity. Aramchol has potential use in nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) and nonalcoholic steatohepatitis (NASH) treatment.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aramchol |
| CAS | 246529-22-6 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C44H79NO5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | C20-FABAC |
| Información de solubilidad | DMSO : 25 mg/mL (35.61 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | C[C@H](CCC(O)=O)[C@H]1CC[C@@]2([H])[C@]3([H])[C@H](O)C[C@]4([H])C[C@@H](NC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])C[C@H](O)[C@]12C |
| Peso molecular (g/mol) | 702.1 |
| Mostrar más |