Learn More
Arainosina, TRC
Código de producto. 30134211
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134211 100 mg 100 miligramos
30007167 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134211 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA765200100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7013-16-3
Fórmula molecular C10H12N4O5
Peso molecular (g/mol) 268.23
Sinónimo 9-beta-D-Arabinofuranosyl-1,9-dihydro-6H-purin-6-one, 9-beta-D-Arabinofuranosylhypoxanthine, Ara-H, Arabinosylhypoxanthine, Hypoxanthine Arabinoside, NSC 405122
Nombre IUPAC 9-[(2R,3S,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolán-2-il]-1H-purina-6-uno
SMILES OC[C@H]1O[C@H]([C@@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3C(=O)NC=Nc23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Arainosine
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12N4O5/c15-1-4-6(16)7(17)10(19-4)14-3-13-5-8(14)11-2-12-9(5)18/h2-4,6-7,10,15-17H,1H2,(H,11,12,18)/t4-,6-,7+,10-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.0808