Learn More
Cloruro de araquidonoilo, TRC
Código de producto. 17993695
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
5 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17993695 500 mg 500 miligramos
17902045 5 mg 5 miligramos
17901835 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17993695 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA765155500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-10-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57303-04-5
Fórmula molecular C20 H31 Cl O
Peso molecular (g/mol) 322.91
Sinónimo Arachidonic Acid Chloride, (5Z,8Z,11Z,14Z)-5,8,11,14-EicosatetraeA765155noyl Chloride;
Nombre IUPAC (5Z,8Z,11Z,14Z)-icosa-5,8,11,14-cloruro de tetraenoilo
SMILES CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Arachidonoyl Chloride
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H31ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h6-7,9-10,12-13,15-16H,2-5,8,11,14,17-19H2,1H3/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
Formula Weight (peso de la fórmula) 322.2063