Learn More
Éster N-hidroxisuccinimidilo del ácido araquidónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Arachidonic Acid N-Hydroxysuccinimidyl Ester |
| CAS | 187224-28-8 |
| Fórmula molecular | C24H35NO4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (all-Z)-1-[(1-Oxo-5,8,11,14-eicosatetraenyl)oxy]-2,5-pyrrolidinedione, 1-[[(5Z,8Z,11Z,14Z)-1-Oxo-5,8,11,14-eicosatetraenyl]oxy]-2,5-pyrrolidinedione, (5Z,8Z,11Z,14Z)-2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl Ester 5,8,11,14-Eicosatetraenoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H35NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-24(28)29-25-22(26)20-21-23(25)27/h6-7,9-10,12-13,15-16H,2-5,8,11,14,17-21H2,1H3/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15- |
| SMILES | O=C(ON1C(CCC1=O)=O)CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC |
| Nombre IUPAC | (5Z,8Z,11Z,14Z)-icosa-5,8,11,14-tetraenoato de 2,5-dioxopirrolidin-1-ilo |
| Peso molecular (g/mol) | 401.55 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 401.26 |