Learn More
Éster Metílico de Ácido Araquidónico, TRC
Código de producto. 30137746
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137746 100 mg 100 miligramos
30010843 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137746 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA765005100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2566-89-4
Fórmula molecular C21 H34 O2
Peso molecular (g/mol) 318.49
Sinónimo 5,8,11,14-Eicosatetraenoic acid, methyl ester, (all-Z)- (8CI), Arachidonic acid, methyl ester (6CI,7CI), Methyl 5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoate, Methyl all-cis-5,8,11,14-eicosatetraenoate, Methyl arachidonate, Methyl cis,cis,cis,cis-eicosa-5,8,11,14-tetraenoate
Nombre IUPAC metil (5Z,8Z,11Z,14Z)-icosa-5,8,11,14-tetraenoato
SMILES CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Arachidonic acid methyl ester
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(22)23-2/h7-8,10-11,13-14,16-17H,3-6,9,12,15,18-20H2,1-2H3/b8-7-,11-10-,14-13-,17-16-
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.2559
Porcentaje de pureza >95%