Learn More
Arachidonic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16424318
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16424318 10 mg 10 miligramos
16417037 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16424318 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY109590
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Arachidonic acid is an essential fatty acid and a major constituent of biomembranes.
Arachidonic acid is an essential fatty acid and a major constituent of biomembranes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Arachidonic acid
Forma física Liquid
CAS 506-32-1
Color Amarillo claro
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H32O2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Immunocytophyt
Información de solubilidad Ethanol : 100 mg/mL (328.44 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 50 mg/mL (164.22 mM)
SMILES CCCCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCC(O)=O
Peso molecular (g/mol) 304.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.47
Porcentaje de pureza 98.0%