Learn More
Éster glicidílico del ácido araquidónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Arachidonic Acid Glycidyl Ester |
| CAS | 439146-24-4 |
| Fórmula molecular | C23 H36 O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Glycidyl Arachidonate, (5Z,8Z,11Z,14Z)- 5,8,11,14-Eicosatetraenoic Acid Oxiranylmethyl Ester, Arachidonoyl-glycidyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H36O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-23(24)26-21-22-20-25-22/h6-7,9-10,12-13,15-16,22H,2-5,8,11,14,17-21H2,1H3/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15- |
| SMILES | CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)OCC1CO1 |
| Nombre IUPAC | (5Z,8Z,11Z,14Z)-icosa-5,8,11,14-tetraenoato de oxiran-2-ilmetilo |
| Peso molecular (g/mol) | 360.5301 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 360.2664 |