Learn More
Ácido araquidónico-d8 (principal, 10 mg/ml en acetato de metilo), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Arachidonic Acid-d8 |
| CAS | 69254-37-1 |
| Fórmula molecular | C20H24D8O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | (5Z,8Z,11Z,14Z)-5,8,11,14-Eicosatetraenoic-5,6,8,9,11,12,14,15-d8 Acid, (all-Z)-5,8,11,14-Eicosatetraenoic-5,6,8,9,11,12,14,15-d8 Acid, Arachidonic Acid-5,6,8,9,11,12,14,15-2H8 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h6-7,9-10,12-13,15-16H,2-5,8,11,14,17-19H2,1H3,(H,21,22)/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-/i6D,7D,9D,10D,12D,13D,15D,16D |
| SMILES | CCCCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (5Z,8Z,11Z,14Z)-5,6,8,9,11,12,14,15-octadeuterioicosa-5,8,11,14-tetraenoico |
| Peso molecular (g/mol) | 312.52 |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 10 mg/mL |