Learn More
Ácido araquidónico, > 97%, CTR
Código de producto. 30342444
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30342444 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30342444 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA76500010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Arachidonic Acid
CAS 506-32-1
Fórmula molecular C20 H32 O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo 5,8,11,14-Eicosatetraenoic acid, (all-Z)- (8CI), (5Z,8Z,11Z,14Z)-5,8,11,14-Eicosatetraenoic acid, (all-Z)-5,8,11,14-Eicosatetraenoic acid, 20:4n-6, 5,8,11,14-all-cis-Eicosatetraenoic acid, 5-cis,8-cis,11-cis,14-cis-Eicosatetraenoic acid, 5Z,8Z,11Z,14Z-Eicosatetraenoic acid, A 0871, Arachidonic acid, Immunocytophyt, Immunocytophyte, Vevodar, all-cis-5,8,11,14-Eicosatetraenoic acid, cis-δ5,8,11,14-Eicosatetraenoic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C20H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h6-7,9-10,12-13,15-16H,2-5,8,11,14,17-19H2,1H3,(H,21,22)/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
SMILES CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)O
Nombre IUPAC (5Z,8Z,11Z,14Z)-icosa-5,8,11,14-ácido tetraenoico
Peso molecular (g/mol) 304.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.2402