Learn More
Ácido aráquido, TRC
Código de producto. 17993005
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17993005 1 g 1 g
17911505 100 mg 100 miligramos
17933955 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17993005 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA7649901G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 506-30-9
Fórmula molecular C20 H40 O2
Peso molecular (g/mol) 312.53
Sinónimo Eicosanoic Acid, Arachic acid, Arachidic acid, C 20, C20 fatty acid, Icosanoic acid, NSC 93983, Peanut acid, n-Eicosanic acid, n-Eicosanoic acid
Nombre IUPAC ácido icosanoico
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Arachidic acid
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C20H40O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h2-19H2,1H3,(H,21,22)
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.3028