Learn More
Éster de N-hidroxisuccinimida del ácido araquídico, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Arachidic Acid N-Hydroxysuccinimide Ester |
| CAS | 69888-87-5 |
| Fórmula molecular | C24H43NO4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Arachidic Acid N-Hydroxysuccinimide Ester, Eicosanoic Acid N-Hydroxysuccinimide Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H43NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-24(28)29-25-22(26)20-21-23(25)27/h2-21H2,1H3 |
| SMILES | O=C(ON1C(CCC1=O)=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCC |
| Nombre IUPAC | Icosanoato de 2,5-dioxopirrolidin-1-ilo |
| Peso molecular (g/mol) | 409.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 409.32 |