Learn More
Arachidic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16429316
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16429316 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16429316 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYW004260
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Arachidonic acid (Icosanoic acid), a long-chain fatty acid, is present in all mammalian cells, typically esterified to membrane phospholipids, and is one of the most abundant polyunsaturated fatty acids present in human tissue.
Arachidonic acid (Icosanoic acid), a long-chain fatty acid, is present in all mammalian cells, typically esterified to membrane phospholipids, and is one of the most abundant polyunsaturated fatty acids present in human tissue.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Arachidic acid
CAS 506-30-9
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H40O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo Icosanoic acid
Información de solubilidad DMSO : 20 mg/mL (63.99 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Peso molecular (g/mol) 312.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.53
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism