Learn More
Arabin, CVR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Arabin |
| CAS | 75272-82-1 |
| Fórmula molecular | C11H21NOS2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 9-Methylsulfinylnonyl Isothiocyanate, Isothiocyanic Acid 9-(Methylsulfinyl)nonyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H21NOS2/c1-15(13)10-8-6-4-2-3-5-7-9-12-11-14/h2-10H2,1H3 |
| SMILES | CS(=O)CCCCCCCCCN=C=S |
| Nombre IUPAC | 1-isotiocianato-9-metilsulfinilnonano |
| Peso molecular (g/mol) | 247.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 247.1065 |