Learn More
AR7, MedChemExpress
Código de producto. 16484526
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16484526 100 mg 100 miligramos
16483268 10 mg 10 miligramos
16482696 25 mg 25 miligramos
16419816 50 mg 50 miligramos
16415997 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16484526 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101106
MedChemExpress AR7 is an atypical RARA/RARα (retinoic acid receptor, alpha) antagonist. AR7 specifically activates chaperone-mediated-autophagy (CMA) activity without affecting macroautophagy.
AR7 is an atypical RARA/RARα (retinoic acid receptor, alpha) antagonist. AR7 specifically activates chaperone-mediated-autophagy (CMA) activity without affecting macroautophagy.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AR7
CAS 80306-38-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H12ClNO
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (97.01 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=CC=C(C2=NC3=CC=C(Cl)C=C3OC2)C=C1
Peso molecular (g/mol) 257.71
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.71
Porcentaje de pureza 98.85%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation