missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AR7, MedChemExpress

Código de producto. 16483268
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16483268 10 mg 10 miligramos
16484526 100 mg 100 miligramos
16482696 25 mg 25 miligramos
16419816 50 mg 50 miligramos
16415997 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16483268 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101106

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress AR7 is an atypical RARA/RARα (retinoic acid receptor, alpha) antagonist. AR7 specifically activates chaperone-mediated-autophagy (CMA) activity without affecting macroautophagy.

AR7 is an atypical RARA/RARα (retinoic acid receptor, alpha) antagonist. AR7 specifically activates chaperone-mediated-autophagy (CMA) activity without affecting macroautophagy.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material AR7
CAS 80306-38-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H12ClNO
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (97.01 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=CC=C(C2=NC3=CC=C(Cl)C=C3OC2)C=C1
Peso molecular (g/mol) 257.71
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.71
Porcentaje de pureza 98.85%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.