Learn More
(+)-ar-Turmerone, TRC
Código de producto. 30134778
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134778 5 mg 5 miligramos
17932895 1 mg 1 miligramo
17981705 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134778 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT8972755MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 532-65-0
Fórmula molecular C15 H20 O
Peso molecular (g/mol) 216.32
Sinónimo 2-Hepten-4-one, 2-methyl-6-(4-methylphenyl)-, (6S)-, 2-Hepten-4-one, 2-methyl-6-(4-methylphenyl)-, (S)-, 2-Hepten-4-one, 2-methyl-6-p-tolyl- (8CI), ar-Turmerone (6CI), (+)-(S)-ar-Turmerone, (+)-Turmerone, (+)-ar-Turmerone, (6S)-2-Methyl-6-(4-methylphenyl)-2-hepten-4-one, (S)-(+)-ar-Turmerone, (S)-ar-Turmerone, ar-(+)-Turmerone, ar-Tumerone
Nombre IUPAC (6S)-2-metil-6-(4-metilfenil)hept-2-en-4-one
SMILES C[C@@H](CC(=O)C=C(C)C)c1ccc(C)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AR-Turmerone
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H20O/c1-11(2)9-15(16)10-13(4)14-7-5-12(3)6-8-14/h5-9,13H,10H2,1-4H3/t13-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.1514