Learn More
Karl Hecht™ Tubos de ensayo de AR-Glas™ con fondo redondo Assistent™
Código de producto. 10043811
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
8,0 mm
10,5 mm
13,25 mm
14,5 mm
15,25 mm
17,5 mm
Longitud (métrico):
40 mm
70 mm
85 mm
100 mm
160 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 200
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Longitud (métrico) unitSize
10043811 17,5 mm 100 mm paquete de 100
10343751 13,25 mm 100 mm paquete de 100
10185941 15,25 mm 160 mm paquete de 200
10539461 8,0 mm 40 mm paquete de 100
10706382 14,5 mm 85 mm paquete de 100
10664101 10,5 mm 70 mm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10043811 Proveedor Karl Hecht™ N.º de proveedor 42775054
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideales para análisis y procedimientos rutinarios de laboratorio. Karl Hecht™ AR-Glas™ Los tubos de ensayo de fondo redondo están fabricados con materiales duraderos. AR-Glas vaso de soda.
  • Sin reborde
  • Con paredes resistentes
  • Disponibles en diversos tamaños
Especificaciones
Longitud (métrico) 100 mm
Envase Paquete de 100; caja
Con reborde No
Diámetro (métrico) 17,5 mm
Tipo de producto Tubo de ensayo