Learn More
Karl Hecht™ Tubos de ensayo de AR-Glas™ con fondo redondo Assistent™
Descripción
- Sin reborde
- Con paredes resistentes
- Disponibles en diversos tamaños
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 100 mm |
| Envase | Paquete de 100; caja |
| Con reborde | No |
| Diámetro (métrico) | 13,25 mm |
| Tipo de producto | Tubo de ensayo |