Learn More
Hecht Karl™ Buretas automáticas
Código de producto. 10318731
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10318731 25 ml cada uno
10023891 50 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10318731 Proveedor Hecht Karl™ N.º de proveedor 40820025
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñado con un grifo especial mejorado con tornillo de titulación para una regulación precisa. VITLab™ Las buretas automáticas son de tipo estándar con 1,5 veces la tolerancia de la clase AS .
  • Schilling buretas
  • Abrazadera de bureta de plástico, resistente a productos químicos, permite la descarga gota a gota presionando ligeramente
  • Botellas de almacenamiento de polietileno, base de plástico.
  • La bureta se llena presionando ligeramente la botella de almacenamiento y muestra un ajuste automático del punto cero.
  • Tubo de plástico como tubo ascendente
  • La parte superior de la bureta está cerrada, el diseño de la bureta de titulación de pellets evita la suciedad.
  • Bureta con Schellbach Raya y graduación fusionada “ASISTENTE PERMANENTE” Punta de salida calibrada y facetada
Especificaciones
Capacidad (métrico) 25 ml
Material Vidrio sodocálcico
Graduaciones 0.10 ml
Incluye Tubo de llenado de plástico, botella de polietileno con bureta de base de plástico
Tolerancia ±0,1 ml
Tipo Bureta automática